28266
Levofloxacin
98.0-102.0% anhydrous basis (HPLC)
Synonyme(s) :
Levofloxacin Anhydrous, (−)-Ofloxacin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Pureté
98.0-102.0% anhydrous basis (HPLC)
Forme
powder or crystals
Couleur
light yellow-white to yellow-white
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Mode d’action
enzyme | inhibits
Chaîne SMILES
OC(C(C1=O)=CN2C(C1=CC(F)=C3N4CCN(C)CC4)=C3OC[C@@H]2C)=O
InChI
1S/C18H20FN3O4/c1-10-9-26-17-14-11(16(23)12(18(24)25)8-22(10)14)7-13(19)15(17)21-5-3-20(2)4-6-21/h7-8,10H,3-6,9H2,1-2H3,(H,24,25)/t10-/m0/s1
Clé InChI
GSDSWSVVBLHKDQ-JTQLQIEISA-N
Informations sur le gène
human ... KCNH1(3756)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1A - Skin Sens. 1A
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Quinolones are a key group of antibiotics that interfere with DNA synthesis by inhibiting topoisomerase, most frequently topoisomerase II (DNA gyrase), an enzyme involved in DNA replication.