Documents
SAB1402724
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CHRNA1 antibody produced in mouse
clone 2G5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2G5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~35.57 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CHRNA1(1134)
Description générale
The muscle acetylcholine receptor consiststs of 5 subunits of 4 different types: 2 alpha isoforms and 1 each of beta, gamma, and delta subunits.2 This gene encodes an alpha subunit that plays a role in acetlycholine binding/channel gating. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified. (provided by RefSeq)
Immunogène
CHRNA1 (NP_000070.1, 146 a.a. ~ 231 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SYCEIIVTHFPFDEQNCSMKLGTWTYDGSVVAINPESDQPDLSNFMESGEWVIKESRGWKHSVTYSCCPDTPYLDITYHFVMQRLP
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable