Principaux documents
MAB10753
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-caspase3 (forme active), clone 3D9.3
clone 3D9.3, from mouse
Synonyme(s) :
Caspase-3, CASP-3, Apopain, Cysteine protease CPP32, CPP-32, Protein Yama, SREBP cleavage activity 1, SCA-1, Caspase-3 subunit p17, Caspase-3 subunit p12
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3D9.3, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgMκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CASP3(836)
Description générale
La caspase-3 (CPP32 ou apopaïne) est la protéine apoptotique la plus étudiée. La caspase-3 est synthétisée comme une pro-enzyme inactive (32 kDa) qui est traitée dans les cellules subissant l'apoptose par auto-protéolyse et/ou par clivage par une autre protéase en amont. La forme clivée de la caspase-3 se compose de sous-unités de grande taille (17 kDa) et de petite taille (12 kDa), qui s'associent pour former une enzyme active. La caspase-3 active clive par protéolyse et active d'autres caspases, ainsi que des cibles pertinentes dans les cellules telles que PARP et DFF.
Spécificité
Cet anticorps démontre la spécificité pour la forme active clivée de 17 kDa mais ne montre pas de réactivité croisée avec la forme non active (pro-caspase) de caspase-3 à 35 kDa.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à l'hémocyanine de patelle (KLH) correspondant à la protéine caspase-3 humaine (forme active).
Application
Analyse par immunocytochimie : une dilution au 1/500e d'un lot représentatif a permis de détecter la caspase-3 (forme active) dans des cellules Hela et des cellules HeLa incubées dans la staurosporine pendant 3 h.
Analyse par cytométrie en flux : une dilution au 1/400e d'un lot représentatif a permis de détecter la caspase-3 (forme active) dans des cellules Jurkat T.
L'anticorps anti-caspase-3 (forme active), clone 3D9.3, est un anticorps ciblant la protéine caspase-3 (forme active), dont l'utilisation a été validée en western blotting, immunocytochimie et cytométrie en flux.
Qualité
Produit évalué par western blotting sur des lysats de cellules HeLa.
Analyse par western blotting : une concentration de 0,1 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la caspase-3 (forme active) dans 10 µg de lysat de cellules HeLa et de cellules HeLa traitées à la staurosporine.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 17 kDa. La caspase-3 est clivée lors de l'apoptose en formes actives de 17 kDa et 12 kDa.
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : 04-1090 ; 04-439
Forme physique
Format : Produit purifié
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Catalina Silva-Hirschberg et al.
Therapeutic advances in medical oncology, 11, 1758835919891567-1758835919891567 (2019-12-17)
Mycosis fungoides (MF) and Sézary syndrome (SS) are subtypes of primary cutaneous lymphomas and represent complex diseases regarding their physiopathology and management. Depending on the stage of the disease, different treatment regimens are applied, but there is no consensus on
Axel H Schönthal et al.
Cancers, 13(14) (2021-07-25)
Despite progress in the treatment of acute myeloid leukemia (AML), the clinical outcome remains suboptimal and many patients are still dying from this disease. First-line treatment consists of chemotherapy, which typically includes cytarabine (AraC), either alone or in combination with
Erdal Erkoç et al.
Turkish archives of otorhinolaryngology, 61(3), 124-133 (2023-11-29)
To investigate the effects of cross-linked hyaluronic acid (CLHA) in an experimental model of vestibulotoxicity and cochleotoxicity. Twenty-eight female Wistar albino rats (200-250 g) were divided into four groups. Group A received 0.06 mL of 13.33 mg/mL gentamicin, Group B
Ya-Jing Zhang et al.
Toxicology research, 10(5), 1052-1063 (2021-11-05)
Cancer is one of the leading causes of death in the world. It is very important to find drugs with high efficiency, low toxicity, and low side effects for the treatment of cancer. Flavonoids and their derivatives with broad biological
John Chun-Hao Chen et al.
Oncology letters, 17(1), 638-645 (2019-01-19)
Trichostatin A (TSA), a hydroxamate histone deacetylase inhibitor, is a compound that has been identified to induce anticancer activity. The aim of the present study was to investigate whether sorafenib, in combination with TSA, was able to augment the anticancer