C8791
Monoclonal Anti-Cytokeratin Peptide 14 antibody produced in mouse
clone CKB1, ascites fluid
Synonyme(s) :
Anti-CK14, Anti-EBS1, Anti-EBS1A, Anti-EBS1B, Anti-EBS1C, Anti-EBS1D, Anti-EBS3, Anti-EBS4, Anti-K14, Anti-NFJ
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
CKB1, monoclonal
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect immunofluorescence: 1:200 using methacarn-fixed, paraffin-embedded human tissue sections
Isotype
IgM
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KRT14(3861)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable