Principaux documents
PZ0100
Sigma-Aldrich
CP-154526 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
N-Butyl-N-ethyl-2,5-dimethyl-7-(2,4,6-trimethylphenyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine monohydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H32N4 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
400.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL, clear
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.CCCCN(CC)c1nc(C)nc2n(cc(C)c12)-c3c(C)cc(C)cc3C
InChI
1S/C23H32N4.ClH/c1-8-10-11-26(9-2)22-20-18(6)14-27(23(20)25-19(7)24-22)21-16(4)12-15(3)13-17(21)5;/h12-14H,8-11H2,1-7H3;1H
Clé InChI
ZWDLBNCJWNENFF-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
CP-154526 is a selective, non-peptide antagonist of corticotropin releasing factor receptors (CRF1).
Caractéristiques et avantages
This compound is featured on the Corticotropin-Releasing Factor Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1