Merck
Toutes les photos(6)
Principaux documents
252549
Sigma-Aldrich
Formaldéhyde solution
ACS reagent, 37 wt. % in H2O, contains 10-15% Methanol as stabilizer (to prevent polymerization)
Synonyme(s) :
Formol
About This Item
Formule linéaire :
HCHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
30.03
Beilstein:
1209228
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Densité de vapeur
1.03 (vs air)
Pression de vapeur
52 mmHg ( 37 °C)
52 mmHg ( 37 °C)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
572 °F
Contient
10-15% Methanol as stabilizer (to prevent polymerization)
Concentration
36.5-38.0%
37 wt. % in H2O
Impuretés
≤0.006 meq/g Titr. acid
Résidus de calcination
≤0.005%
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.3765
Solubilité
water: soluble
Densité
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Traces de cations
Fe: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
Adéquation
suitable for manufacturing use (Laboratory chemicals)
Chaîne SMILES 
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
Clé InChI
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le formaldéhyde (formol) est obtenu par oxydation du méthanol. Ce produit est composé de 37 % de formaldéhyde et d′impuretés telles que le méthanol, de petites quantités d′acide formique, d′aldéhydes et de cétones. Il est utilisé comme agent dénaturant dans l′électrophorèse sur gel d′agarose d′ARN en présence de formaldéhyde.
Application
Le formaldéhyde en solution a été utilisé comme agent de fixation des cellules lors de l′imagerie par immunofluorescence et pour la réticulation des cellules dans l′essai d′immunoprécipitation de la chromatine (ChIP).
Le formaldéhyde en solution a été utilisé pour le couplage ou la fixation de cellules dans le test d'immunoprécipitation de la chromatine (ChIP). Le formaldéhyde en solution a été utilisé pour la fixation de cellules à des fins d'imagerie.
Forme physique
Ce produit est une solution à environ 37 % (par poids) de gaz de formaldéhyde dans de l′eau.
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
132.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
56 °C - closed cup
Slug contributes to cancer progression by direct regulation of ERa signaling pathway.
Li Y et al.
International Journal of Oncology, 46, 1461-1461 (2015)
Intracellular protein and nucleic acid measured in eight cell types using deep-ultraviolet mass mapping.
Cheung MC et al.
Cytometry, 83, 540-540 (2013)
SIRT6 protects against endothelial dysfunction and atherosclerosis in mice.
Xu S et al.
Aging (Albany. NY.), 8, 1064-1064 (2016)
Mitochondrial translocation of alpha-synuclein is promoted by intracellular acidification.
Cole NB et al.
Experimental Cell Research, 314, 2076-2076 (2008)
Farrell RE
RNA Methodologies: A Laboratory Guide for Isolation and Characterization (2010)