O7764
Monoclonal Anti-β-O-Linked N-Acetylglucosamine antibody produced in mouse
clone CTD110.6, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-O-GlcNAc Transferase, Anti-O-GLCNAC
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
CTD110.6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
wide range
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.2-0.4 μg/mL using total cell extract of HeLa cells
Isotype
IgM
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... OGT(8473)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable