A8176
N-Acetyl-D-mannosamine
≥98% (TLC)
Synonyme(s) :
N-acetylmannosamine
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
animal (crustaceans)
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Couleur
white to off-white
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C8H15NO6/c1-3(11)9-5-7(13)6(12)4(2-10)15-8(5)14/h4-8,10,12-14H,2H2,1H3,(H,9,11)/t4-,5+,6-,7-,8+/m1/s1
Clé InChI
OVRNDRQMDRJTHS-UOLFYFMNSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable