M5379
L-méthionine-sulfoximine
suitable for cell culture
Synonyme(s) :
L-S-(3-amino-3-carboxypropyl)-S-méthylsulfoximine
About This Item
Produits recommandés
Technique(s)
cell based assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Pf
>210 °C (dec.) (lit.)
Adéquation
suitable for molecular biology
Chaîne SMILES
CS(=N)(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O3S/c1-11(7,10)3-2-4(6)5(8)9/h4,7H,2-3,6H2,1H3,(H,8,9)/t4-,11?/m0/s1
Clé InChI
SXTAYKAGBXMACB-DPVSGNNYSA-N
Application
Utiliser des taux élevés de MSX peut augmenter la productivité et la stabilité de la production chez de nombreuses lignées de cellules CHO GS recombinantes et de cellules CHOK1SV–GS sans compromettre la qualité du produit. Ces résultats ont des implications importantes sur l'amélioration de l'efficacité et de la fiabilité des procédés industriels de culture cellulaire servant à fabriquer des produits biologiques.
Des études ont montré que la MSX, un convulsant puissant, a un impact significatif et spécifique sur la dynamique de la glutamine dans des cultures d'astrocytes corticaux primaires. C'est donc un composé intéressant pour étudier et moduler les processus liés à la glutamine dans les travaux de culture cellulaire.
Actions biochimiques/physiologiques
Stockage et stabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Protocoles
Separation of L-Methionine sulfone; L-Methionine sulfoximine
Separation of L-Methionine sulfone; L-Methionine sulfoximine; L-Methionine sulfoxide
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique