L1395
Lectin from Glycine max (soybean)
lyophilized powder, salt, essentially free
Synonyme(s) :
SBA, Soybean agglutinin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Glycine max (soybean)
Niveau de qualité
Forme
lyophilized powder
Puissance
<80 μg per mL agglutination activity
Composition
Protein, ≥80% biuret
Impuretés
salt, essentially free
Température de stockage
2-8°C
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable