A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-718-7
NACRES:
NA.32
Form:
lyophilized powder
Biological source:
Phaseolus vulgaris
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderbiological source
Phaseolus vulgaris
Quality Segment
form
lyophilized powder
potency
≤62.5 μg per mL agglutination activity, ≤10 μg/mL mitogenic activity
impurities
salt, free
storage temp.
2-8°C
General description
Les PHA sont des protéines qui se lient aux glucides. Plusieurs types de PHA ont été identifiés ; ils sont principalement présents dans les plantes légumineuses.
La phytohémagglutinine (PHA) est une lectine présente dans les plantes (en particulier les légumineuses). Elle est obtenue à partir de Phaseolus vulgaris (haricot rouge) et sert de mitogène dans la culture de leucocytes humains.
Application
Elle a également servi d′antigène pour mesurer in vivo la réactivité de la réponse immunitaire médiée par les lymphocytes T.
La lectine de Phaseolus vulgaris (haricot rouge) a été utilisée dans un essai sur les phytohémagglutinines (PHA) et dans l′évaluation de l′immunité cellulaire et humorale.
Biochem/physiol Actions
La PHA correspond à deux espèces moléculaires : l′érythroagglutinine (PHA-E) qui possède une faible activité mitogénique et une forte activité érythroagglutinine, et la leucoagglutinine (PHA-L) qui possède une forte activité mitogénique et leucoagglutinante, mais une activité érythroagglutinante très faible.
La PHA-E n′est pas spécifique au groupe sanguin, mais l′agglutination peut être inhibée par certains oligosaccharides. La PHA-P est la forme protéique de la PHA avant la séparation et la purification de l′érythroagglutinine et de la leucoagglutinine. La PHA-M est la forme mucoprotéique. Les conjugués sont préparés à partir des lectines purifiées correspondantes.
La PHA-E n′est pas spécifique au groupe sanguin, mais l′agglutination peut être inhibée par certains oligosaccharides. La PHA-P est la forme protéique de la PHA avant la séparation et la purification de l′érythroagglutinine et de la leucoagglutinine. La PHA-M est la forme mucoprotéique. Les conjugués sont préparés à partir des lectines purifiées correspondantes.
Analysis Note
L′activité d′agglutination est exprimée en mg/ml et est déterminée à partir de dilutions en série d′une solution à 1 mg/ml. Cette activité correspond à la concentration la plus faible qui permet d'agglutiner une suspension d′érythrocytes humains à 2 % dans une solution saline tamponnée au phosphate à pH 6,8, après 1 h d′incubation à 25 °C. L′activité mitogénique est déterminée par l′incorporation de BrdU dans des cultures de cellules HeLa.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lectine de Phaseolus vulgaris (haricot rouge)
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c