Merck
S9951
Soyasaponine I
Synonyme(s) :
SCM 3B, Soyasaponine Bb
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C48H78O18
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
943.12
UNSPSC Code:
12352212
NACRES:
NA.25
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
Glycine max (soybean)
Quality Segment
assay
≥94% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
solubility
ethanol: 1 mg/mL, clear, colorless
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)C[C@@H](O)[C@@](CC[C@]2(C)C3=CC[C@@]4([H])[C@@]2(C)CC[C@]5([H])[C@]4(C)CC[C@H](O[C@]6([H])O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O[C@@]7([H])[C@H](O[C@]8([H])O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]8O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O7)[C@@]5(CO)C)(C)[C@@]3([H])C
InChI
1S/C48H78O18/c1-21-29(52)31(54)35(58)40(61-21)65-37-32(55)30(53)24(19-49)62-41(37)66-38-34(57)33(56)36(39(59)60)64-42(38)63-28-12-13-45(5)25(46(28,6)20-50)11-14-48(8)26(45)10-9-22-23-17-43(2,3)18-27(51)44(23,4)15-16-47(22,48)7/h9,21,23-38,40-42,49-58H,10-20H2,1-8H3,(H,59,60)/t21-,23-,24+,25+,26+,27+,28-,29-,30-,31+,32-,33-,34-,35+,36-,37+,38+,40-,41-,42+,44+,45-,46+,47+,48+/m0/s1
InChI key
PTDAHAWQAGSZDD-IOVCITQVSA-N
General description
La soyasaponine I est un aglycone triterpénoïde de type oléanoïque et constitue une soyasaponine de groupe B. Il s′agit d′une molécule amphiphile qui est métabolisée par les bactéries intestinales en sucres et aglycones.
Application
La soyasaponine I a été utilisée :
  • pour tester ses effets sur la migration et l′invasion des lignées cellulaires de cancer de l′ovaire
  • comme étalon pour la quantification des saponines dans des échantillons de quinoa et de fenugrec
  • comme complément du milieu L-15 pour les lignées de cellules de foie du poisson-zèbre
Biochem/physiol Actions
Saponine antioxydante et anti-inflammatoire présente dans le soya. Atténue la colite induite par le TNBS chez la souris. Sa structure est composée d′un groupe glycoside et d′un dérivé triterpénique. Inhibiteur de la sialytransférase et de la rénine.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c