Principaux documents
G1626
Sigma-Aldrich
Acide L-glutamique monosodium salt hydrate
≥99% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
Acide L-glutamique, sel monosodique, Acide (S)-2-aminopentanedioïque, Glu, Glutamate monosodique, MSG
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H8NNaO4 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.11 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.32
Description générale
Le L-glutamate est le neurotransmetteur excitateur principal dans le système nerveux central (CNS) des mammifères. Il interagit avec les récepteurs de glutamate liés aux membranes.
Application
L′acide L-glutamique, sel monosodique hydraté, a été utilisé :
  • comme modulateur chimique dans des cultures de coupes d′hippocampe de rat pour étudier le mouvement microglial après la dépression après étalement avant une migraine.
  • comme additif au milieu Neurobasal de croissance des neurones embryonnaires obtenus auprès de souris gravides
  • comme constituant du milieu solide GYE (glucose-extrait de levure) pour la croissance de quatre souches de Xylella fastidiosa, à savoir : CVC clone 9a5c, Temecula (maladie de Pierce), Jab1 (Coffee Leaf Scorch, brûlure foliaire du caféier) et isolat 6747 (brûlure foliaire du prunier) ; ce phytopathogène provoque des maladies dans d′importantes plantes cultivées.
  • comme constituant de la solution mère utilisée pour l′équilibration des [H+] intracellulaires et extracellulaires dans les nerfs segmentaires obtenus du ganglion ventral des larves de Drosophila
  • comme complément du milieu de culture RPMI (Roswell Park Memorial Institute) 1640 utilisé pour maintenir les cultures de cellules K562 avec un passage deux fois par semaine
Actions biochimiques/physiologiques
Le L-glutamate joue des rôles clés dans le développement, l′apprentissage, la mémoire, la plasticité et la cognition. Il joue un rôle essentiel dans la pathogenèse des neuropathologies comme l′épilepsie, la schizophrénie, l′AVC, l′ischémie, la sclérose latérale amyotrophique (SLA), la maladie de Huntington et la maladie de Parkinson. Le glutamate est également responsable de l′activation de la potentialisation à long terme (PLT) et de la dépression à long terme (DLT). L′induction des récepteurs de glutamate joue un rôle clé dans la physiopathologie de la migraine.
Agoniste des récepteurs kaïnate, NMDA et quisqualate ; neurotransmetteur excitateur de type acide aminé.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
João Carlos Campanharo et al.
Current microbiology, 46(2), 99-102 (2003-01-10)
For the first time, growth curves are shown for the phytopathogen Xylella fastidiosa on traditional growth media such as PW (periwinkle wilt), BCYE (buffered charcoal yeast extract), and on new ones such as GYE (glutamate yeast extract) and PYE (phosphate
Bo Løfgren et al.
Experimental physiology, 95(1), 140-152 (2009-09-01)
We have found that cardioprotection by l-glutamate mimics protection by classical ischaemic preconditioning (IPC). We investigated whether the effect of IPC involves amino acid transamination and whether IPC modulates myocardial glutamate metabolism. In a glucose-perfused, isolated rat heart model subjected
Adam J Rossano et al.
The Journal of physiology, 591(7), 1691-1706 (2013-02-13)
All biochemical processes, including those underlying synaptic function and plasticity, are pH sensitive. Cytosolic pH (pH(cyto)) shifts are known to accompany nerve activity in situ, but technological limitations have prevented characterization of such shifts in vivo. Genetically encoded pH-indicators (GEpHIs)
Serum-free media for neural cell cultures.
Price, P J, and Gregory J. B
Protocols for Neural Cell Culture, 255-264 (2001)
R L Barker et al.
The Journal of clinical investigation, 88(3), 798-805 (1991-09-01)
Eosinophil granule major basic protein (MBP), a potent toxin for helminths and mammalian cells in vitro, is a single polypeptide chain rich in arginine. MBP has been localized on damaged helminths and tissues in hypersensitivity diseases including bronchial asthma. The