PHR2634
Monosodium Glutamate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
Monosodium L-glutamate monohydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1446600
Famille d'API
monosodium glutamate
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1000 mg
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable