E1388
β-Endothelial Cell Growth Factor human
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
ECGS, β-ECGF
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
β-Endothelial Cell Growth Factor human, β-ECGF, recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture
Source biologique
human
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥97% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized powder
Puissance
0.03-0.3 ng/mL ED50/EC50
Qualité
endotoxin tested
Poids mol.
predicted mol wt ~17 kDa
Conditionnement
pkg of 25 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles (Do not store in a frost-free freezer.)
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impuretés
≤1.0 EU/μg protein Endotoxin level (LAL test)
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... VEGFB(7423)
Description générale
Application
- in cell death assay
- in endothelial cell culture
- in human umbilical vascular endothelial cell (HUVEC) culture
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable