Merck
02-101
Supplément de croissance pour cellules endothéliales (ECGS), 50 mg
The Endothelial Cell Growth Supplement is designed for use as a cell culture media supplement. This cell growth supplement is available in a 50 mg format & has been optimized & validated for cell culture.
Synonyme(s) :
Primary Cell Culture Supplement
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160801
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Millipore, Upstate®
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
input
sample type neural stem cell(s)
sample type epithelial cells
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
L'additif de croissance pour cellules endothéliales (ECGS pour Endothelial Cell Growth Supplement) est conçu pour être utilisé comme additif pour milieux de culture cellulaire. Cet additif de croissance des cellules ECGS est un mitogène et peut être utilisé pour la culture de cellules endothéliales humaines, mammifères, aviaires, de cellules musculaires lisses, de mélanocytes, de kératinocytes et d'hybridomes dans des conditions de sérum réduit ou sans sérum. Il remplace les couches nourricières dans les cultures cellulaires délicates.
Application
L'additif de croissance des cellules endothéliales (ECGS), 50 mg, a été utilisé pour cultiver des cellules endothéliales de la veine ombilicale humaine (HUVEC).
Physical form
Produit lyophilisé à partir d'eau stérile contenant des traces de NaCl et de sulfate de streptomycine
Preparation Note
Produit lyophilisé : 2 ans à 4 °C, réhydraté : 3 mois à -20 °C.
Analysis Note
Produit évalué en routine par un test de croissance de cellules endothéliales de cœur de fœtus bovin cultivées pendant 5 jours.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
N A Lanson et al.
Nucleic acids research, 28(15), 2882-2892 (2000-07-25)
To investigate molecular controls of cardiomyocyte proliferation, we utilized cardiomyocytes induced to proliferate indefinitely by SV40 large T antigen (T-ag). In the T-ag-immortalized AT-1, AT-2 and HL-1 cardiomyocytes, normal cellular proteins associating with T-ag and p53 were identified, isolated and
A T Kovala et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 14(15), 2486-2494 (2000-12-02)
The definition of signaling pathways in endothelial cells has been hampered by the difficulty of transiently transfecting these cells with high efficiency. This investigation was undertaken to develop an efficient technique for the transfection of endothelial cells for functional analyses.
S Strömblad et al.
The Journal of clinical investigation, 98(2), 426-433 (1996-07-15)
Induction of p53 activity in cells undergoing DNA synthesis represents a molecular conflict that can lead to apoptosis. During angiogenesis, proliferative endothelial cells become apoptotic in response to antagonists of integrin alphavbeta3 and this leads to the regression of angiogenic
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
02-10104053252668890