SJMRF
92020421, buffalo unknown/unspecified, Epithelial
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
Produits recommandés
Nom du produit
SJMRF, 92020421
Source biologique
buffalo unknown/unspecified
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
Not specified
Morphologie
Epithelial
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Buffalo
Description de la lignée cellulaire
Buffalo epithelial cell line.
Milieu de culture
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Procédure de repiquage
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6, i.e. seeding at 3-6x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Autres remarques
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.