Key Documents
PSHT004S5
Millipore
Plaque à 96 puits Millicell®
pore size 4.0 μm, polycarbonate membrane, sterile
Synonyme(s) :
96-Well Millicell Plate, Millicell Plate
About This Item
Code UNSPSC :
41104923
eCl@ss :
32039006
Nomenclature NACRES :
NB.13
Matériaux
flat wells
polycarbonate membrane
polystyrene
Niveau de qualité
Description
Polycarbonate, 0.4 μm pore size, sterile, 96-well cell culture plate, 96-well receiver tray and lid, pack of 5
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
Fabricant/nom de marque
Millicell®
Paramètres
75-100 μL sample volume
Technique(s)
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
drug transporter assay: suitable
permeability assay: suitable
Hauteur
26.2 mm
Longueur
128 mm
Largeur
84.8 mm
Surface de filtration
0.11 cm2
Taille de la plaque/du plateau
96 wells
Volume de travail
75 μL
Matrice
Isopore
Dimension de pores
0.4 μm pore size
4.0 μm pore size
Entrée
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type neural stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : PCF
Les plaques d′inserts Millicell pour la culture cellulaire constituent un dispositif breveté conçu pour promouvoir la croissance et la différenciation cellulaires des lignées cellulaires endothéliales et épithéliales, notamment CaCo-2.
Le dispositif Millicell est disponible avec des membranes en PCF de 0,4 µm PCF et avec diverses membranes PET à différentes dimensions de pores. La plaque est conçue pour une facilité d′utilisation maximale, incluant des ouvertures apicales pour un pipetage plus aisé et un accès basolatéral. Pour réduire le risque de contamination de cellules en monocouche, les plaques à membrane sont munies de pieds pour les surélever au-dessus de la surface de travail lorsqu′elles sont séparées du plateau d′alimentation. Des puits de réception en forme de goutte éliminent les bulles d′air lorsque les plaques sont assemblées.
Les plaques Millicell sont optimisées pour favoriser la croissance et l′intégrité des cellules en monocouches. Les cellules cultivées sur les membranes de plaques Millicell présentent une meilleure croissance que sur plastique, car elles sont alimentées à la fois sur les faces apicales et basolatérales. La croissance et la fonction cellulaires reproduisent plus fidèlement ce qui se passe in vivo. Les plaques Millicell sont conçues pour l′analyse ainsi que pour la croissance cellulaire et peuvent être utilisées manuellement ou avec des systèmes automatisés d′ensemencement, d′alimentation et de lavage
Avec ce système complet, vous pouvez cultiver, nourrir et analyser les cellules dans une seule plaque à fond membranaire. Cette plaque peut être utilisée avec un plateau d′alimentation à un seul puits ou multi-puits. Au moment voulu, la plaque est simplement transférée sur un plateau de transport multi-puits pour l′analyse.
Cette construction simplifiée améliore la fonctionnalité :
- systèmes d′ensemencement et alimentation
- systèmes automatisés de manipulation de liquides et pipettes correspondantes
- accès basolatéral et apical aux cellules
- systèmes de mesure de la résistance électrique trans-épithéliale
Conditionnement
En vrac
Composants
Plaques de culture cellulaire à 96 puits (5), plateau receveur à 96 puits (10), couvercle (5)
Forme physique
Code couleur : transparent
Autres remarques
Compatible avec l'automatisation : oui
Informations légales
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
Application note on Drug transport assays in a 96-well system using Millicell-96 System from Millipore.
Protocoles
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
Afficher tout
Contenu apparenté
Explore our portfolio of 3D cell culture tools and technologies for any 3D cell line or application and discover organoids, hydrogels, ULA, microwell, or hydrogel plates, and more.
Explore our portfolio of 3D cell culture tools and technologies for any 3D cell line or application and discover organoids, hydrogels, ULA, microwell, or hydrogel plates, and more.
Explore our portfolio of 3D cell culture tools and technologies for any 3D cell line or application and discover organoids, hydrogels, ULA, microwell, or hydrogel plates, and more.
Explore our portfolio of 3D cell culture tools and technologies for any 3D cell line or application and discover organoids, hydrogels, ULA, microwell, or hydrogel plates, and more.