SAOS-2 Cell Line human
89050205, human bone, Epithelial-like
Synonyme(s) :
SAOS2 Cells
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
SAOS-2 Cell Line human, 89050205, primary osteogenic sarcoma
Source biologique
human bone
Mode de croissance
Adherent
Caryotype
2n = 46, (P1) Hyperploid to hypopentaploid
Morphologie
Epithelial-like
Produits
Not specified
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Profil d'ADN
CSF1PO: 10
D13S317: 12,13
D16S539: 12,13
D5S818: 12
D7S820: 8,10
THO1: 6,9
TPOX: 8
vWA: 18
Milieu de culture
Procédure de repiquage