C8081
Coenzyme Q2
≥90% (HPLC), liquid, electron carrier
Synonyme(s) :
2,3-Dimethoxy-5-methyl-6-geranyl-1,4-benzoquinone, Ubiquinone-10
About This Item
Produits recommandés
product name
Coenzyme Q2, ≥90%
Pureté
≥90%
Forme
liquid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C(C(OC)=C1OC)=O)=C(C/C=C(C)/CCC=C(C)C)C1=O
InChI
1S/C19H26O4/c1-12(2)8-7-9-13(3)10-11-15-14(4)16(20)18(22-5)19(23-6)17(15)21/h8,10H,7,9,11H2,1-6H3/b13-10+
Clé InChI
SQQWBSBBCSFQGC-JLHYYAGUSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable