Changer de vue
| Taille/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|
A propos de cet article
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41106305
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
form
liquid
feature
PCR Additives
concentration
100 mM
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
colorless
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Les désoxynucléotides-triphosphates (dNTP) sont des molécules organiques qui contiennent une base azotée liée à un désoxyribose. Ce kit de dNTP comprend des solutions aqueuses 100 mM de quatre désoxyribonucléotides (le désoxyadénosine-triphosphate [dATP], le désoxycytidine-triphosphate [dCTP], le désoxyguanosine-triphosphate [dGTP] et le désoxythymidine-triphosphate [dTTP]) dans des tubes de 0,25 ml chacun, pour une mise en place simple et rapide de votre réaction de PCR.
Application
Le kit de désoxynucléotides 100 mM est utilisé dans des mélanges pour PCR. Il entre également dans la composition d'un mélange pour PCR ARMS ("Amplification Refractory Mutation System", système de mutation réfractaire à l'amplification) pour le génotypage des polymorphismes mononucléotidiques.
Le kit de désoxynucléotides 100 mM a été utilisé dans les applications suivantes :
- biotinylation d'ADN λ en vue de mesures par pinces magnétiques.
- RAPD-PCR (amplification aléatoire d'ADN polymorphique couplée à une PCR).
- création et marquage de sondes FISH.
- amplification par PCR d'ADN génomique.
- PCR multiplex.
- synthèse du premier brin d'ADNc.
- marquage par la méthode TUNEL.
- RT-PCR.
- constituant d'un mélange pour PCR.
Biochem/physiol Actions
Les désoxynucléosides-triphosphates (dNTP) sont des substrats des enzymes de polymérisation de l'ADN. Ce sont les éléments de base des molécules d'acide nucléique et ils sont acides. Indispensables pour l'amplification de l'ADN, les dNTP sont des ingrédients clés des mélanges maîtres pour PCR. Une concentration optimale en dNTP assure la bonne réplication des chromosomes, et donc, le maintien de la stabilité génomique.
Features and Benefits
- Fournis sous forme de 4 tubes de dNTP individuels.
- Ce format permet l'optimisation des concentrations de dNTP individuels.
Packaging
0,25 ml de dATP, dCTP, dGTP et dTTP, chacun à 100 mM
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| description Individual dNTPs for routine PCR; 0.25 mL each | description Individual dNTPs for routine PCR; 0.5 mL each | description Individual dNTPs for routine PCR; 1 mL each | description Molecular Biology Reagent |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| color colorless | color colorless | color colorless | color colorless |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| concentration 100 mM | concentration 10 mM | concentration 100 mM | concentration 10 mM |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ensemble de désoxynucléotides, 100 mM
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c