C3237
Anti-Caveolin-1 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Caveolin-1, Anti-VIP21
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 22 kDa
Espèces réactives
human, rat, mouse
Validation améliorée
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:500 using mouse fibroblast NIH3T3 cell line
microarray: suitable
western blot: 1:2,000 using whole cell extract of the human umbilical vein endothelial HUVEC cell line and the rat fibroblast Rat-1 cell line
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CAV1(857)
mouse ... Cav1(12389)
rat ... Cav1(25404)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- indirect immunofluorescence
- in confocal microscopy
- western blotting
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable