C4490
Anti-Caveolin-1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Caveolin-1, Anti-VIP21
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 22 kDa
Espèces réactives
human, rat, mouse
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 4-8 μg/mL using HUVEC cell line
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using whole cell extract of the human endothelial ECV304 cell line and the mouse fibroblast NIH3T3 cell line
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CAV1(857)
mouse ... Cav1(12389)
rat ... Cav1(25404)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
En option
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable