C1426
Cesium methanesulfonate
used in patch clamp techniques
Synonyme(s) :
CsMSF, CsMeS, Methanesulfonic acid cesium salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for analytical purposes
Forme
powder
Pf
262-264 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cs+].CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/CH4O3S.Cs/c1-5(2,3)4;/h1H3,(H,2,3,4);/q;+1/p-1
Clé InChI
DJKJXRLREATOMF-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable