A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H16N5O13P3 · xMg2+
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
507.18 (free acid basis)
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥95%
Biological source:
bacterial
Form:
powder
Solubility:
H2O: 50 mg/mL
Storage temp.:
−20°C
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderNom du produit
Adénosine 5′-triphosphate magnesium salt, ≥95%, bacterial
biological source
bacterial
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Mg].Nc1ncnc2n(cnc12)C3OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)C(O)C3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.Mg.2H/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;
InChI key
CPGAIACWYFBIFN-UHFFFAOYSA-N
Application
Le sel de magnésium de l'adénosine 5′-triphosphate a été utilisé :
- comme supplément dans un milieu intracellulaire pour un test de rétention des ions Ca2+ et une imagerie de fluorescence en champ large
- dans une solution d'étalon interne à base de méthanesulfonate de potassium pour l'électrophysiologie in vitro de neurones corticaux
- dans une solution pour potentiel d'action intracellulaire
Biochem/physiol Actions
Agoniste des récepteurs purinergiques P2 ; augmente l'activité des canaux potassiques activés par le Ca2+ ; substrat de systèmes enzymatiques dépendants de l'ATP
L'adénosine 5γ-triphosphate (ATP) est un élément clé du stockage énergétique et du métabolisme in vivo. L'ATP est utilisé dans de nombreux processus cellulaires, la respiration, les réactions de biosynthèse, la motilité et la division cellulaire. L'ATP est le substrat de nombreuses kinases qui participent à la signalisation cellulaire et d'une ou plusieurs adénylate cyclases qui produisent le second messager AMPc. L'ATP fournit l'énergie métabolique nécessaire à l'activation des pompes métaboliques. Il sert de coenzyme dans une multitude de réactions enzymatiques.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c