A propos de cet article
Formule linéaire :
[-CH2OCH2CH2N(CH2CO2H)2]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
380.35
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-651-2
Beilstein/REAXYS Number:
1717370
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aidergrade
Molecular Biology
Quality Segment
assay
≥97.0%
form
powder
reaction suitability
reagent type: chelator
loss
≤1.0% loss on drying
mp
241 °C (dec.) (lit.)
foreign activity
DNAse (exonuclease), NICKase (endonuclease), RNAse, and protease, none detected
SMILES string
OC(=O)CN(CCOCCOCCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C14H24N2O10/c17-11(18)7-15(8-12(19)20)1-3-25-5-6-26-4-2-16(9-13(21)22)10-14(23)24/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
InChI key
DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
Application
Agent chélateur permettant de doser le calcium en présence de magnésium.
L'acide éthylèneglycol-bis(2-aminoéthyléther)-N,N,N′,N′-tétra-acétique a été utilisé :
- dans une solution saline tamponnée au phosphate de Dulbecco (DPBS) pour induire l'affaiblissement des jonctions intercellulaires.
- comme chélateur de calcium extracellulaire pour étudier le rôle du calcium dans la dégénérescence axonale mitochondriale.
- comme constituant d'un tampon de lyse pour lyser des cellules de muqueuse de souris en vue d'une analyse par western blotting.
Biochem/physiol Actions
L'acide éthylèneglycol-bis(2-aminoéthyléther)-N,N,N′,N′-tétraacétique est un agent chélateur permettant de doser le calcium en présence de magnésium.
L'acide éthylèneglycol-tétraacétique (EGTA) est capable de chélater le calcium (Ca2+) dans un rapport de 1/1. Il sert d'anticoagulant lorsqu'il est dissout à une concentration de 1 g pour 100 ml de sang. L'EGTA a la faculté d'empêcher la libération vésiculaire dans le nanodomaine des canaux calciques (Ca2+) individuels. Ce chélateur de métaux peut inhiber l'activité de la pseudolysine.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acide éthylène glycol-bis(2-aminoéthyléther)-N,N,N′,N′-tétraacétique
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
ppe