A2731
AMG™ 9810
≥98% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
2E-N-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-3-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-2-Propenamide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to beige
Solubilité
DMSO: >5 mg/mL
Auteur
Amgen
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)(C)c1ccc(\C=C\C(=O)Nc2ccc3OCCOc3c2)cc1
InChI
1S/C21H23NO3/c1-21(2,3)16-7-4-15(5-8-16)6-11-20(23)22-17-9-10-18-19(14-17)25-13-12-24-18/h4-11,14H,12-13H2,1-3H3,(H,22,23)/b11-6+
Clé InChI
GZTFUVZVLYUPRG-IZZDOVSWSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
We offer many products related to transient receptor potential channels for your research needs.
We offer many products related to transient receptor potential channels for your research needs.
We offer many products related to transient receptor potential channels for your research needs.
We offer many products related to transient receptor potential channels for your research needs.