FSUSGMMRO
Roche
Mélange maître SYBR Green universel FastStart (avec ROX™)
About This Item
Produits recommandés
Utilisation
sufficient for 200 reactions
sufficient for 2000 reactions
Niveau de qualité
Caractéristiques
dNTPs included: no
hotstart
Fabricant/nom de marque
Roche
Conditionnement
pkg of 200 x 50 μL reactions (04913850001)
pkg of 2000 x 50 μL reactions (04913914001)
Technique(s)
RT-qPCR: suitable
qPCR: suitable
Entrée
purified DNA
Méthode de détection
probe-based
Description générale
Le colorant SYBR® Green I est spécifique de l'ADN double brin. Durant chacune des phases de synthèse de l'ADN, le colorant SYBR® Green I, qui est inclus dans le mélange réactionnel, se fixe aux produits de PCR amplifiés. L'amplicon peut être détecté par sa fluorescence.
Les protocoles à démarrage à chaud améliorent significativement la spécificité, la sensibilité et le rendement des PCR. La présence de groupements bloquants thermolabiles sur certains résidus d'acides aminés de la Taq ADN polymérase FastStart™ inactive l'enzyme modifiée à température ambiante (entre +15 °C et +25 °C). Par conséquent, aucune élongation n'a lieu durant la période où les amorces peuvent se fixer de manière non spécifique. La suppression des groupements bloquants à haute température (étape de préincubation à +95 °C) active la Taq ADN polymérase FastStart™.
Application
Pour d'excellents résultats en qRT-PCR en deux étapes, utiliser ce mélange maître avec le kit de synthèse de premier brin d'ADNc (Transcriptor First Strand cDNA Synthesis Kit) de Roche.
Le mélange maître FastStart™ Universal SYBR® Green (avec ROX) a été utilisé en qRT-PCR et en qPCR.
Caractéristiques et avantages
- Improve PCR sensitivity and specificity.
- Avoid over-estimation of qPCR results.
- Amplify and detect a broad range of DNA or cDNA targets.
- Save time and effort in qPCR preparation.
- Prevent false positives resulting from carryover contamination.
Composants
Qualité
Autres remarques
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Les clients ont également consulté
Articles
Watch these videos to learn how real time or quantitative PCR (qPCR) works and the benefits of both the SYBR Green-based and probe-based methods of qPCR assay.
Watch these videos to learn how real time or quantitative PCR (qPCR) works and the benefits of both the SYBR Green-based and probe-based methods of qPCR assay.
Watch these videos to learn how real time or quantitative PCR (qPCR) works and the benefits of both the SYBR Green-based and probe-based methods of qPCR assay.
Contenu apparenté
La réaction en chaîne par polymérase (PCR pour "Polymerase Chain Reaction") est une technique d'amplification des molécules d'acide nucléique qui est couramment employée dans de nombreuses applications, incluant la RT-PCR, la PCR à démarrage à chaud, la PCR en point final, et bien d'autres.
Polymerase chain reaction (PCR) is a technique for amplifying nucleic acid molecules and is commonly used in many applications, including RT-PCR, hot start PCR, end point PCR and more.
Polymerase chain reaction (PCR) is a technique for amplifying nucleic acid molecules and is commonly used in many applications, including RT-PCR, hot start PCR, end point PCR and more.
La réaction en chaîne par polymérase (PCR pour "Polymerase Chain Reaction") est une technique d'amplification des molécules d'acide nucléique qui est couramment employée dans de nombreuses applications, incluant la RT-PCR, la PCR à démarrage à chaud, la PCR en point final, et bien d'autres.