58901C
Lactalbumin Hydrolysate Solution (50X)
liquid, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Synonyme(s) :
Lactalbumin enzymatic hydrolysate
About This Item
Produits recommandés
Description
For research or for further manufacturing use
Niveau de qualité
Stérilité
sterile; sterile-filtered
Forme
liquid
Technique(s)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Application
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1