L0375
LAH Peptide
powder, mixture of soluble peptides and amino acids
Synonyme(s) :
LAH
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Lactalbumin enzymatic hydrolysate, a mixture of soluble peptides and amino acids
Qualité
for molecular biology
Stérilité
non-sterile
Forme
powder
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
nonselective for Escherichia coli
nonselective for coliforms
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable