L9010
Lactalbumin enzymatic hydrolysate
powder, BioReagent, suitable for cell culture
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Porcine
bovine milk
Gamme de produits
BioReagent
Forme
powder
Dosage de l'azote
≥11.0% total
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Température de stockage
2-8°C
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable