M9272
Chlorure de magnésium hexahydrate
ACS reagent, 99.0-102.0%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Essai
99.0-102.0%
Forme
powder or crystals
Impuretés
≤0.005% Insoluble matter
Traces d'anions
nitrate (NO3-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Traces de cations
Ba: ≤0.005%
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.005%
Mn: ≤5 ppm
NH4+: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
Sr: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Clé InChI
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable