Principaux documents
M2670
Sigma-Aldrich
Chlorure de magnésium hexahydrate
BioXtra, ≥99.0%
Synonyme(s) :
MgCl2 hexahydrate, MgCl2.6H2O
About This Item
Formule linéaire :
MgCl2 · 6H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.30
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Qualité
for analytical purposes
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioXtra
Essai
≥99.0%
Impuretés
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.005% Insoluble matter
Solubilité
H2O: 1 M, clear, colorless
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Traces de cations
Al: ≤0.0005%
Ba: ≤0.005%
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mn: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Sr: ≤0.005%
Zn: ≤0.0005%
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Clé InChI
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Application
Le chlorure de magnésium hexahydraté a été utilisé :
  • dans la préparation du tampon d'extraction pour déterminer l'activité enzymatique de l'ADP-glucose pyrophosphorylase (AGPase) et de l'α-amylase
  • dans le milieu de culture neurobasal pour tests de viabilité, et dans le tampon phosphate salin (PBS) destiné aux tests électrophysiologiques.
  • dans la préparation d'une solution de saumure
  • dans la préparation de la solution d'adénosine triphosphate (ATP) – MgCl2 (chlorure de magnésium)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Microelectrode array-evaluation of neurotoxic effects of magnesium as an implantable biomaterial
Huang T, et al.
Journal of materials science & technology, 32(1), 89-96 (2016)
Boron is required for zebrafish embryogenesis
Rowe R I and Eckhert C D
The Journal of Experimental Biology, 202(12), 1649-1654 (1999)
Influence of tryptophan and indole-3-acetic acid on starch accumulation in the synthetic mutualistic Chlorella sorokiniana-Azospirillum brasilense system under heterotrophic conditions
Palacios O A, et al.
Research in Microbiology, 167(5), 367-379 (2016)
Persistent digital hyperthermia over a 48 h period does not induce laminitis in horses
de L M A, et al.
The Veterinary Journal, 192(3), 435-440 (2012)
Peter H L Krijger et al.
Methods (San Diego, Calif.), 170, 17-32 (2019-07-29)
Chromosome conformation capture (3C) methods measure DNA contact frequencies based on nuclear proximity ligation, to uncover in vivo genomic folding patterns. 4C-seq is a derivative 3C method, designed to search the genome for sequences contacting a selected genomic site of