Principaux documents
1.05833
Supelco
Chlorure de magnésium hexahydrate
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Magnesium dichloride
About This Item
Formule linéaire :
MgCl2 · 6H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
232-094-6
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
99.0-102.0% (complexometric)
Forme
solid
Puissance
8100 mg/kg LD50, oral (Rat)
Composition
Water, 51-55%
Impuretés
≤0.005% Insoluble matter
pH
4.5-7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
117 °C (decomposition)
Traces d'anions
bromide (Br-): ≤0.05%
nitrate (NO3-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Traces de cations
Al: ≤0.0002%
As: ≤0.0002%
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.003%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.001%
Mn: ≤5 ppm
N: ≤0.0002%
NH4+: ≤0.002%
Na: ≤0.001%
Pb: ≤0.0005%
Sr: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Clé InChI
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Preparation and optimization of a drug delivery system based on berberine chloride-immobilized MgAl hydrotalcite : cette étude examine la préparation et l'optimisation d'un système d'administration de médicaments utilisant l'hydrotalcite MgAl immobilisant le chlorure de berbérine. Le chlorure de magnésium hexahydraté participe à la synthèse de l'hydrotalcite, jouant un rôle essentiel dans la stabilisation et la libération contrôlée du chlorure de berbérine. La recherche met en lumière les applications potentielles du chlorure de magnésium hexahydraté dans le développement de systèmes avancés d'administration de médicaments, soulignant son importance pour les formulations pharmaceutiques (Djebbi et al., 2016).
Liaison
Remplace : MX0045 ; MX0045-1 ; MX0045-2 ; MX0045-4 ; MX0045-20
Remarque sur l'analyse
Dosage (complexométrie) : 99,0 - 101,0 %
Identité : conforme
Apparence de la solution : satisfait au test
Matière insoluble : ≤ 0,005 %
pH (5 % eau) : 5,0 - 6,5
Acidité ou alcalinité : satisfait au test
Bromures (Br) : ≤ 0,05 %
Nitrates (NO₃) : ≤ 0,001 %
Phosphates (PO₄) : ≤ 5 ppm
Sulfates (SO₄) : ≤ 0,002 %
Azote total (N) : ≤ 0,0002 %
Métaux lourds ACS) : ≤ 5 ppm
Métaux lourds (exprimé en Pb) : ≤ 0,0005 %
Al (aluminium) : ≤ 0,0002 %
As (arsenic) : ≤ 0,0002 %
Ba (baryum) : ≤ 0,002 %
Ca (calcium) : ≤ 0,003 %
Cu (cuivre) : ≤ 0,0005 %
Fe (fer) : ≤ 5 ppm
K (potassium) : ≤ 0,001 %
Mn (manganèse) : ≤ 5 ppm
Na (sodium) : ≤ 0,001 %
NH₄ (ammonium) : ≤ 0,002 %
Pb (plomb) : ≤ 0,0005 %
Sr (strontium) : ≤ 0,005 %
Eau : 51,0 - 55,0 %
Conforme à ACS, ISO, Réact. Ph. Eur.
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable