72049
Sodium thiosulfate
purum p.a., anhydrous, ≥98.0% (RT)
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Qualité
purum p.a.
Pureté
≥98.0% (RT)
Forme
crystals
pH
6.0-8.5 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
Traces d'anions
sulfide (S2-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Chaîne SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Application
- Industrial synthesis of methylene blue.
- Quantitative estimation of elemental iodine by titrimetry.
- Detection of trace levels of cysteine by employing triangular silver nanoplates (TAg-NPs).
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable