217247
Sodium thiosulfate pentahydrate
ACS reagent, ≥99.5%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
suitable for EPA 1621
suitable for ISO 25101
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
suitable for SM 4500 - NH3
Pureté
≥99.5%
Forme
crystalline powder
crystals
pellets
Impuretés
≤0.002% N compounds
≤0.005% insolubles
pH
6.0-8.4 (25 °C, 5%)
Solubilité
water: soluble(lit.)
Traces d'anions
S2-: passes test
SO42- and SO32-: ≤0.1%
Traces de cations
N: ≤0.002%
Chaîne SMILES
O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
Clé InChI
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Thioester derivatives via one-pot two-step reactions with organic halides and aryl anhydrides.
- Sulfur nanoparticles using F. benghalensis leaf extract which acts as a reducing and capping agent.
- Unsymmetrical heteroaryl thioethers via multicomponent reaction with heteroaryl chlorides and alcohols.
It can also be used in the fabrication of microencapsulated phase change materials for thermal energy storage applications.
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.