Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥97.0% (iodometric)
form
solid
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.0-9.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
solubility
701 g/L
density
1.67 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1350 kg/m3
anion traces
sulfide (S2-): ≤0.002%
cation traces
Fe: ≤0.005%, heavy metals (as Pb): ≤0.005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[S](=S)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
InChI key
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Application
- Sulfur-Containing Radical Anions Formed by Photolysis of Thiosulfate: Quantum-Chemical Analysis : cette étude explore la formation d'anions radicaux contenant du soufre par la photolyse du thiosulfate, en s'appuyant sur l'analyse chimique quantique pour comprendre leurs propriétés et leur comportement. La recherche offre un aperçu des procédés photochimiques et de leurs applications potentielles en chimie analytique (Fedunov et al., 2023).
- Interactions Between Calcium Hypochlorite and Irrigants Commonly Used in Endodontic Practice: A Chemical Analysis : cet article scientifique examine les interactions chimiques entre l'hypochlorite de calcium et les irrigants endodontiques courants, notamment le thiosulfate de sodium. L'étude met en lumière les méthodes analytiques employées pour comprendre ces interactions et leurs implications dans les traitements endodontiques (de Pellegrin et al., 2023).
- Identification of the Toxic Constituents of Sediments in a Brazilian Subtropical Estuary : cette recherche identifie les constituants toxiques des sédiments d'un estuaire brésilien à l'aide de techniques analytiques permettant de mesurer la présence de substances nocives. Le thiosulfate de sodium y est étudié comme agent détoxifiant. Les résultats contribuent à la surveillance environnementale et au contrôle de la pollution (Poleza et al., 2014).
- Sustainable Synthesis of Cadmium Sulfide, with Applicability in Photocatalysis, Hydrogen Production, and as an Antibacterial Agent, Using Two Mechanochemical Protocols : l'étude se concentre sur la synthèse écoresponsable du sulfure de cadmium en utilisant le thiosulfate de sodium dans un procédé de synthèse mécano-chimique. Les applications incluent la photocatalyse, la production d'hydrogène et les traitements antibactériens. (Shalabayev et al., 2022).
Analysis Note
Identité : test réussi
pH (5 %, eau) : 6,0 à 9,5
Sulfure (S) : ≤ 0,002 %
Métaux lourds (Pb) : ≤ 0,005 %
Fe (fer) : ≤ 0,005 %
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thiosulfate de sodium
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Contenu apparenté
Culture Media for compendial methods
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| 1065129025 | 04027269158118 |
| 1065122500 | 04022536077895 |
| 1065120250 | 04027269068400 |
| 1065129050 | 04022536077918 |