Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
273031
Sigma-Aldrich
Acide 3-chloroperbenzoïque
≤77%
Synonyme(s) :
Acide méta-chloroperbenzoïque, Acide 3-chloroperoxybenzoïque, MCPBA
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4CO3H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.57
Beilstein:
608317
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≤77%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Pf
69-71 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
hydroperoxide
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OOC(=O)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C7H5ClO3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)11-10/h1-4,10H
Clé InChI
NHQDETIJWKXCTC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
L′acide 3-chloroperbenzoïque est un agent oxydant puissant utilisé principalement dans l′époxydation d′alcènes et dans l′oxydation de Baeyer-Villiger de cétones en esters.
Application
L′acide 3-chloroperbenzoïque a été utilisé dans l′oxydation de la N-p-tolylsulfinyl-(E)-1-phényléthylidèneimine en N-p-tolylsulfonyl-(E)-1-phényléthylidèneimine dans du dichlorométhane (solvant). Il a également été employé dans la préparation de polymères réactifs à base de poly(3-hydroxybutyrate) fonctionnalisés par des structures du type mono-époxy et di-époxy. Le MCPBA est aussi un agent oxydant efficace permettant de convertir les polyesters avec substitution amide α en leurs polysulfones correspondantes présentant des propriétés thermiques ajustables.
Oxydant efficace d′époxydation des oléfines di, tri et tétra-substituées.
Autres remarques
Le reste est constitué d′acide 3-chlorobenzoïque et d′eau.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Org. Perox. D - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Reactive mono-and di-epoxy-functionalized poly (3-hydroxybutyrate) s. Synthesis and characterization.
Michalak M
Polymer Degradation and Stability, 97(10), 1861-1870 (2012)
Lorenzo Gualandi et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(7), 3558-3563 (2018-09-20)
The synthesis of novel dibenzo-24-crown ether substituted nitroxides and their use as spin probes for the detection of cation guests by EPR are reported. Formation of a host-guest complex between the proposed spin probes and several cations, both organic and
Preparation of N?p?Tolylsulfonyl?(E)?1?Phenylethylideneimine.
Ruano J
Organic Syntheses, 129-138 (2007)
Rearrangements of organic peroxides and related processes.
Yaremenko I
Beilstein Journal of Organic Chemistry, 12, 1647-1647 (2016)
Passerini addition polymerization of an AB-type monomer?a convenient route to versatile polyesters.
Sehlinger A
European Polymer Journal, 50, 150-157 (2014)
Articles
The Baeyer-Villiger oxidation is the oxidative cleavage of a carbon-carbon bond adjacent to a carbonyl, which converts the ketones to esters and the cyclic ketones to lactones.
The Baeyer-Villiger oxidation is the oxidative cleavage of a carbon-carbon bond adjacent to a carbonyl, which converts the ketones to esters and the cyclic ketones to lactones.
The Baeyer-Villiger oxidation is the oxidative cleavage of a carbon-carbon bond adjacent to a carbonyl, which converts the ketones to esters and the cyclic ketones to lactones.
The Baeyer-Villiger oxidation is the oxidative cleavage of a carbon-carbon bond adjacent to a carbonyl, which converts the ketones to esters and the cyclic ketones to lactones.