71380
Chlorure de sodium
puriss. p.a., ≥99.5% (AT)
Synonyme(s) :
Halite, NaCl
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
1.33 hPa ( 865 °C)
Niveau de qualité
Qualité
puriss. p.a.
Pureté
≥99.5% (AT)
Forme
powder or crystals
Impuretés
≤0.001% total nitrogen (N)
pH
5.0-8.0 (20 °C, 50 mg/mL in H2O)
Pf
801 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble
Traces d'anions
bromide (Br-): ≤50 mg/kg
iodide (I-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
Traces de cations
As: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
Chaîne SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable