Merck
1.06404
Chlorure de sodium
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Halite, NaCl
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
NaCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
58.44
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
231-598-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3534976
Assay:
≥99.5% (silver nitrate titration), 99-100.5% dry basis (silver nitrate titration)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Solubility:
358 g/L
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor pressure
1.3 hPa ( 865 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (silver nitrate titration), 99-100.5% dry basis (silver nitrate titration)
form
solid
potency
3000 mg/kg LD50, oral (Rat), >10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
impurities
≤0.005% Calcium, Magnesium and R2O3-precipitate, ≤0.005% Insoluble matter
loss
≤ 0.5% loss on drying, 105 °C, 2 h
pH
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
1461 °C/1013 hPa
mp
801 °C (lit.)
solubility
358 g/L
bulk density
1140 kg/m3
anion traces
bromide (Br-): ≤0.005%, chlorate, nitrate (as NO3-): ≤0.003%, hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)6]4-): ≤0.0001%, iodide (I-): ≤0.001%passes test, nitrite (NO2-): passes test, phosphate (PO43-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.001%
cation traces
As: ≤0.00004%, Ba: ≤0.001%, passes test, Ca: ≤0.002%, Cu: ≤0.0002%, Fe: ≤0.0001%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.001%, Mg: ≤0.0100% (alkaline-earth metals (as Ca)), N: ≤0.0005%, heavy metals: ≤0.0005%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Development of Low Sodium Table Butter via Partial Replacement of Sodium Chloride with Potassium Chloride : cette étude explore la réduction de la teneur en sodium du beurre de table en remplaçant le chlorure de sodium par du chlorure de potassium. Les résultats sont importants pour les chimistes qui s'intéressent à la chimie alimentaire et au développement de denrées alimentaires plus saines et présentant des caractéristiques sensorielles acceptables (Biointerface Research in Applied Chemistry, 2020).
Analysis Note
Dosage (argentométrie) : ≥ 99,5 %
Dosage (argentométrie, calcul sur matière sèche) : 99,0 - 100,5 %
Identité : test réussi
Apparence de la solution : test réussi
Acidité ou alcalinité : test réussi
pH (5 %, eau) : 5,0 - 8,0
Matière non soluble : ≤ 0,005 %
Bromure (Br) : ≤ 0,005 %
Chlorates et nitrates (sous forme de NO₃) : ≤ 0,003 %
Hexacyanoferrate(II) : ≤ 0,0001 %
Ferrocyanures : test réussi
Iodure (I) :
≤ 0,001 %
 : test réussi
Nitrites (NO₂) : test réussi
Phosphates (PO₄) : ≤ 0,0005 %
Sulfates (SO₄) : ≤ 0,001 %
Azote total (N) : ≤ 0,0005 %
Métaux lourds (exprimés en Pb) : ≤ 0,0005 %
Métaux lourds (ACS) : ≤ 0,0005 %
As (arsenic) : ≤ 0,00004 %
Ba (baryum) :
test réussi
 : ≤ 0,001 %
Ca (calcium) : ≤ 0,002 %
Cu (cuivre) : ≤ 0,0002 %
Fe (fer) : ≤ 0,0001 %
K (potassium) : ≤ 0,005 %
Mg (magnésium) : ≤ 0,001 %
Calcium, magnésium et précipité de R₂O₃ : ≤ 0,005 %
Magnésium et métaux alcalino-terreux (exprimés en Ca) : ≤ 0,0100 %
Perte au séchage (105 °C, 2 h) : ≤ 0,5 %
Conforme aux spécifications ACS, aux normes ISO et au chapitre "Réactifs" de la pharmacopée européenne.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorure de sodium
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable