O0376
Oxalic acid dihydrate
ReagentPlus®, ≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
Ethanedioic acid dihydrate
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.4 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
≥99.0% (GC)
Pf
104-106 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
Clé InChI
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- As a catalyst in the preparation of tetrahydroquinoline derivatives via imino Diels-Alder reaction.
- As a homogeneous catalyst in the preparation of highly functionalized piperidines via multi-component reaction.
- As an oxidant for the formation of triazolinediones from corresponding urazoles and bisurazoles via oxidation.
- In the transformation of thiols to nitrosothiols by reacting with sodium nitrite.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1