G8284
Glycolic acid
BioXtra, ≥98.0% (titration)
Synonyme(s) :
Hydroxyacetic acid
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioXtra
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (titration)
Forme
powder or crystals
Impuretés
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Résidus de calcination
≤0.1%
pH
2 (25 °C, 50 g/L)
Pf
75-80 °C (lit.)
Solubilité
H2O: 1 M, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Traces de cations
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Chaîne SMILES
OCC(O)=O
InChI
1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)
Clé InChI
AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
>572.0 °F - (decomposition)
Point d'éclair (°C)
> 300 °C - (decomposition)
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges