Principaux documents
8.16144
Sigma-Aldrich
Oxalic acid
anhydrous for synthesis
Synonyme(s) :
Oxalic acid, Ethanedioic acid dihydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C2H2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
90.03
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
205-634-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<1 Pa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99% (manganometric)
Forme
solid
Puissance
375 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
189 °C (decomposition)
Solubilité
108 g/L
Densité
1.9 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
750 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[O+H2]C(=O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6)
Clé InChI
MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Glycerol conversion into added-value products on Ni-Cu based catalysts: Discusses the role of oxalic acid among various catalysts in glycerol conversion to value-added products (JLC Fajín, MNDS Cordeiro, 2024).
  • Synthesis, Crystal Structure, Hirshfeld Surface and Computational Analysis of Bis-Oxalate Ethanol Solvate: Explores the crystal structure and properties of a new oxalate compound (P Solo, M Arockia doss, 2024).
  • Synergistic Enhancement of Barrier Performance in Silanized Modified Hemicellulose/PVA Composite Films through Oxalic Acid Crosslinking: Discusses the enhancement of material properties through oxalic acid treatment (J Wang et al., 2024).
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1