Principaux documents
NISTRM8537
SLAP-Water light stable isotopic standard
NIST®RM 8537
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Pureté isotopique
 2H
 18O
Fabricant/nom de marque
NIST®
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Format
matrix material
Autres remarques
Reference/Informational value is provided for the following analytes. Hydrogen (H1/H2), Oxygen (O16/O18)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available