NIST8555
IAEA-S-2 (Sulfur Isotopes in Silver Sulfide)
NIST®SRM®
About This Item
Qualité
certified reference material
Pureté isotopique
34S
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 0.5 g
Fabricant/nom de marque
NIST®
Description générale
Autres remarques
Sulfur (34S/32S)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable