Key Documents
8.01776
Sigma-Aldrich
Benzoin
for synthesis
Synonyme(s) :
Benzoin, α-Hydroxy-α-phenylacetophenone
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH(OH)COC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
204-331-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
1.3 hPa ( 136 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
crystals
Puissance
10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
8870 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Point d'ébullition
344 °C/1023 hPa
Pf
132-134 °C
Température de transition
flash point 181 °C
Solubilité
0.3 g/L
Densité
1.31 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
350 kg/m3
Température de stockage
no temp limit
InChI
1S/C14H12O2/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13,15H
Clé InChI
ISAOCJYIOMOJEB-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 130 °C
Melting range (upper value): ≤ 136 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable