Key Documents
Z552429
Sigma-Aldrich
Aldrich® high-efficiency Friedrichs reflux condenser
joint: ST/NS 29/32
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
Joint
joint: ST/NS29/32
Description
glass hose barbs
Longueur
220 mm
Catégories apparentées
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC