Documents
99357
Supelco
Sodium ionophore II - cocktail A
Selectophore
About This Item
Code UNSPSC :
26111700
Gamme de produits
Selectophore
Niveau de qualité
Forme
liquid
Composition
2-Nitrophenyl octyl ether, 89.5 wt. % (73732)
Sodium ionophore II, 10.0 wt. % (71733)
Sodium tetraphenylborate, 0.5 wt. % (72018)
Description générale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
Selected application examples
Conditionnement
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
Informations légales
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable