Documents
99978
Supelco
Ammonium ionophore I - cocktail A
Selectophore
About This Item
Code UNSPSC :
26111700
Nomenclature NACRES :
NB.61
Gamme de produits
Selectophore
Niveau de qualité
Forme
liquid
Composition
Ammonium ionophore I, 6.9 wt. % (09877)
2-Nitrophenyl octyl ether, 92.4 wt. % (73732)
Potassium tetrakis(4-chlorophenyl)borate, 0.7 wt. % (60591)
Description générale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
Informations légales
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2