A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C36H32N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
556.65
UNSPSC Code:
26111700
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
EC Number:
262-862-6
Beilstein/REAXYS Number:
2930077
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderdescription
for ion-selective electrodes
Quality Segment
product line
Selectophore™
form
powder
quality
function tested
SMILES string
O=C(COc1ccccc1OCC(=O)N(Cc2ccccc2)c3ccccc3)N(Cc4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C36H32N2O4/c39-35(37(31-19-9-3-10-20-31)25-29-15-5-1-6-16-29)27-41-33-23-13-14-24-34(33)42-28-36(40)38(32-21-11-4-12-22-32)26-30-17-7-2-8-18-30/h1-24H,25-28H2
InChI key
PVWNDKPREJPMNY-UHFFFAOYSA-N
General description
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Sodium ionophore II is commonly used sodium selective neutral carrier having 2.5 times more sensitivity towards sodium ions than to potassium ions. It can be used in ion-selective electrode preparation.
Application
Selected application examples
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Que se passe-t-il ?
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
EPI (équipement de protection individuelle)